Tisk…
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7243-1G OR7243-5G
APOSOR7243-1GEA 8140 CZK
APOSOR7243-1G APOSOR7243-5G
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04039033
CAS číslo: 173392-87-5