Tisk…
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7242-1G OR7242-250MG OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA 705 CZK
APOSOR7242-1G APOSOR7242-250MG APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₃
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095169
CAS číslo: 186498-02-2