Tisk…
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 3190 CZK
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,0600 g/mol
Bod tání: 222…226 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319041
CAS číslo: 223433-45-2