Tisk…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7236-1G OR7236-250MG
APOSOR7236-1GEA 19250 CZK
APOSOR7236-1G APOSOR7236-250MG
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₃
MW: 152,9436 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01114676
CAS číslo: 355004-67-0