Tisk…
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 1580 CZK
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₃
Bod tání: 135…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093044
CAS číslo: 163105-89-3