Tisk…

6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7234-25G OR7234-5G OR7234-1G OR7234-10G
APOSOR7234-25GEA 2860 CZK
APOSOR7234-25G APOSOR7234-5G APOSOR7234-1G APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁BO₃
Bod tání: 311 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093087
CAS číslo: 156641-98-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR