Tisk…
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, (4-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7233-25G OR7233-5G
APOSOR7233-25GEA 4800 CZK
APOSOR7233-25G APOSOR7233-5G
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,983 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788426
CAS číslo: 279262-11-2