Tisk…
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7232-1G OR7232-250MG OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA 4270 CZK
APOSOR7232-1G APOSOR7232-250MG APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03412069
CAS číslo: 142273-84-5