Tisk…
3,4,5-Trimethoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 2820 CZK
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Trimethoxyaniline 98%
3,4,5-Trimethoxyaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008393
CAS číslo: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4