(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7230-1G
OR7230-250MG
OR7230-5G
APOSOR7230-1GEA
1990
CZK
APOSOR7230-1G
APOSOR7230-250MG
APOSOR7230-5G
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03412110 CAS číslo: 126617-98-9 |