Tisk…
5-Indoleboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
OR7227-1G OR7227-25G OR7227-5G
APOSOR7227-1GEA 744 CZK
APOSOR7227-1G APOSOR7227-25G APOSOR7227-5G
5-Indoleboronic acid
5-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MW: 160.97 g/mol
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319013
CAS číslo: 144104-59-6