4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
OR7225-1G
OR7225-5G
APOSOR7225-1GEA
622
CZK
APOSOR7225-1G
APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₅BO₄ Bod tání: 116…123 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02183525 CAS číslo: 182281-01-2 |