4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7222-1G
OR7222-25G
OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA
622
CZK
APOSOR7222-1G
APOSOR7222-25G
APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₉BO₃ Bod tání: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039027 CAS číslo: 121219-08-7 |