1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
OR7218-100G
OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA
2610
CZK
APOSOR7218-100G
APOSOR7218-25G
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₃I MW: 260,12 g/mol Bod varu: 243 °C Hustota: 1,468 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 106 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052339 CAS číslo: 35779-04-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...