Tisk…
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7212-1G OR7212-5G
APOSOR7212-1GEA 4900 CZK
APOSOR7212-1G APOSOR7212-5G
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂BNO₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039023
CAS číslo: 178432-25-2