Tisk…
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7208-100G OR7208-25G OR7208-5G
APOSOR7208-100GEA 20630 CZK
APOSOR7208-100G APOSOR7208-25G APOSOR7208-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Bod tání: 235…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114648
CAS číslo: 301699-39-8