Tisk…
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7207-1G OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA 2240 CZK
APOSOR7207-1G APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03452755
CAS číslo: 361543-99-9