Tisk…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR7205-1G OR7205-5G OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA 2070 CZK
APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₂BNO₂
MW: 165,00 g/mol
Bod tání: 227 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074642
CAS číslo: 28611-39-4