Tisk…
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7196-1G OR7196-25G OR7196-5G
APOSOR7196-1GEA 827 CZK
APOSOR7196-1G APOSOR7196-25G APOSOR7196-5G
2,3-Dichlorophenylboronic acid
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01075703
CAS číslo: 151169-74-3