Tisk…
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 3810 CZK
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BCl₂O₃
MW: 220.8500 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039018
CAS číslo: 175883-61-1