Tisk…
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
OR7193-1G OR7193-5G OR7193-100MG OR7193-250MG
APOSOR7193-1GEA 5720 CZK
APOSOR7193-1G APOSOR7193-5G APOSOR7193-100MG APOSOR7193-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₃
MW: 192.200 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039016
CAS číslo: 411229-76-0