Tisk…
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7192-1G OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA 9760 CZK
APOSOR7192-1G APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039015
CAS číslo: 1050510-36-5