Tisk…
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 6220 CZK
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₂
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093068
CAS číslo: 374538-04-2