Tisk…
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 827 CZK
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Vzorec: C₉H₇BClNO₂
MW: 207.4214 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114675
CAS číslo: 128676-84-6