Tisk…
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7185-5G OR7185-1G OR7185-250MG OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA 2480 CZK
APOSOR7185-5G APOSOR7185-1G APOSOR7185-250MG APOSOR7185-10G
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Chloro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03425942
CAS číslo: 458532-98-4