Tisk…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7184-25G OR7184-5G OR7184-250MG
APOSOR7184-25GEA 2650 CZK
APOSOR7184-25G APOSOR7184-5G APOSOR7184-250MG
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094998
CAS číslo: 444120-91-6