Tisk…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7183-5G
APOSOR7183-5GEA 1120 CZK
APOSOR7183-5G
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412793
CAS číslo: 444120-94-9