Tisk…

4-Chloro-3-methylphenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7182-1G OR7182-25G OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA 622 CZK
APOSOR7182-1G APOSOR7182-25G APOSOR7182-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Bod tání: 238…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683104
CAS číslo: 161950-10-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR