Tisk…
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR7181-100G OR7181-25G
APOSOR7181-100GEA 6120 CZK
APOSOR7181-100G APOSOR7181-25G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683107
CAS číslo: 209919-30-2