Tisk…

3-Chloro-4-methylphenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid

OR7180-1G OR7180-5G OR7180-25G
APOSOR7180-1GEA 1410 CZK
APOSOR7180-1G APOSOR7180-5G APOSOR7180-25G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Bod tání: 228…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039010
CAS číslo: 175883-63-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR