Tisk…
4-Butoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
OR7178-1G OR7178-5G OR7178-10G
APOSOR7178-1GEA 622 CZK
APOSOR7178-1G APOSOR7178-5G APOSOR7178-10G
4-Butoxyphenylboronic acid
4-Butoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194.04
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427054
CAS číslo: 105365-51-3