Tisk…
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine, trans-tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
OR7177-1G OR7177-5G OR7177-25G OR7177-100G
APOSOR7177-1GEA 457 CZK
APOSOR7177-1G APOSOR7177-5G APOSOR7177-25G APOSOR7177-100G
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,30 g/mol
Bod tání: 74,5…75.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001719
CAS číslo: 177906-48-8