Tisk…
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7176-1G OR7176-250MG OR7176-5G
APOSOR7176-1GEA 705 CZK
APOSOR7176-1G APOSOR7176-250MG APOSOR7176-5G
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03701685
CAS číslo: 1024017-53-5