6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7175-1G
OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA
6520
CZK
APOSOR7175-1G
APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec:
C₅H₃BrN₄ Bod tání: 148…153 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09258642 CAS číslo: 35235-74-6 |