Tisk…
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7174-1G OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA 827 CZK
APOSOR7174-1G APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788411
CAS číslo: 858364-78-0