Tisk…
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7173-25G OR7173-5G OR7173-1G
APOSOR7173-25GEA 43310 CZK
APOSOR7173-25G APOSOR7173-5G APOSOR7173-1G
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425930
CAS číslo: 373384-12-4