Tisk…
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 7510 CZK
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Bod tání: 125…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010379
CAS číslo: 4341-24-6