Tisk…
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7165-250MG OR7165-5G OR7165-1G
APOSOR7165-250MGEA 622 CZK
APOSOR7165-250MG APOSOR7165-5G APOSOR7165-1G
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412794
CAS číslo: 214360-62-0