Tisk…
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 3150 CZK
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂B₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151795
CAS číslo: 4151-80-8