Tisk…

2-Biphenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 2150 CZK
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₂
Bod tání: 167…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00136929
CAS číslo: 4688-76-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR