Tisk…
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7155-1G OR7155-250MG OR7155-5G
APOSOR7155-1GEA 3640 CZK
APOSOR7155-1G APOSOR7155-250MG APOSOR7155-5G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BCl₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039002
CAS číslo: 1003298-85-8
UN: 1759
ADR: 8,II