Tisk…
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-(Benzyloxy)-5-chlorophenyl)boronic acid
OR7153-5G
APOSOR7153-5GEA 4470 CZK
APOSOR7153-5G
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂BClO₃
MW: 262,4966 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039000
CAS číslo: 612832-83-4