Tisk…
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzofuran-5-ylboronic acid
OR7149-1G OR7149-5G
APOSOR7149-1GEA 2440 CZK
APOSOR7149-1G APOSOR7149-5G
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₃
MW: 161.9500 g/mol
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038999
CAS číslo: 331834-13-0