Tisk…
1,4-Phenyldiboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
OR7148-25G OR7148-5G OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA 1540 CZK
APOSOR7148-25G APOSOR7148-5G APOSOR7148-100G
1,4-Phenyldiboronic acid
1,4-Phenyldiboronic acid
Vzorec: C₆H₈B₂O₄
Bod tání: >350 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236018
CAS číslo: 4612-26-4