Tisk…
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
OR7147-25G OR7147-5G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 2650 CZK
APOSOR7147-25G APOSOR7147-5G APOSOR7147-100G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₃S
MW: 170.00 g/mol
Bod tání: 142…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075681
CAS číslo: 206551-43-1