Tisk…
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7143-5G OR7143-25G OR7143-100G
APOSOR7143-5GEA 1950 CZK
APOSOR7143-5G APOSOR7143-25G APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Vzorec: C₈H₆O₃
Bod tání: 242…246 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068174
CAS číslo: 6272-26-0