Tisk…
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 1040 CZK
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 97%
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 120…122 °C
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008335
CAS číslo: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II