Tisk…
Iodosobenzene diacetate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7138-100G OR7138-25G OR7138-500G
APOSOR7138-100GEA 827 CZK
APOSOR7138-100G APOSOR7138-25G APOSOR7138-500G
Iodosobenzene diacetate, technická kvalita
Iodosobenzene diacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁IO₄
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008692
CAS číslo: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1