Tisk…
9-Fluorenylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol
OR7130-100G OR7130-1KG OR7130-25G
APOSOR7130-100GEA 705 CZK
APOSOR7130-100G APOSOR7130-1KG APOSOR7130-25G
9-Fluorenylmethanol
9-Fluorenylmethanol
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25
Bod varu: 337
Bod tání: 102…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001139
CAS číslo: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5