Tisk…
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7124-1G OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-1GEA 622 CZK
APOSOR7124-1G APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00154838
CAS číslo: 2941-29-9